Learn More
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021234
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
17739-45-6
C7H13BrO2
209.08
MFCD01321310
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy oxane, 2h-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromo-ethoxy-tetrahydro-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydropyran, 2 2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,3-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromoethyl oxy tetrahaydro-2h-pyran
86621
2-(2-Bromoethoxy)Oxan
C1CCOC(C1)OCCBr
17739-45-6
C7H13BrO2
209.08
MFCD01321310
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy oxane, 2h-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromo-ethoxy-tetrahydro-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydropyran, 2 2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,3-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromoethyl oxy tetrahaydro-2h-pyran
86621
2-(2-Bromoethoxy)Oxan
C1CCOC(C1)OCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.3840g/mL
Siedepunkt 62°C to 64°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.384
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 209.08
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.