Learn More
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11955071 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
10265050 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10437730 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11955071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147970050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4767-03-7
Summenformel C5H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
InChI-Schlüssel PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Schmelzpunkt 185.0°C to 190.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel CH3C(CH2OH)2CO2H
Menge 5 kg
Beilstein 03,401
Merck Index 15,3277
Synonym 6,7-dimethoxyquinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 2,3-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinoxaline, 6,7-dimethoxyquinoxaline-2,3-diol, chembl42430, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, acmc-20aogl, 2,3-quinoxalinedione,1,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione monohydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in benzene
SMILES CC(CO)(CO)C(O)=O
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-1,4-Dihydrochinoxalin-2,3-Dion
PubChem CID 613780
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.