Learn More
(+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-Binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl plays an essential role in the organic synthesis of enantioselective transformations catalyzed by the complexes of ruthenium, rhodium and palladium. It is also employed in palladium-catalyzed arylamine coupling in the preparation of demethylthiocholchines. It is used with Cu(II) to catalyze the addition of arylsulfonamides to styrenes and olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(^+)-2,2′-Bis(Diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl spielt eine wesentliche Rolle bei der organischen Synthese von enantioselektiven Transformationen, die durch die Komplexe von Ruthenium, Rhodium und Palladium katalysiert werden. Sie wird auch in Palladium-katalysierter Arylaminkopplung bei der Vorbereitung von Demethylthiocholchinen eingesetzt. Es wird zusammen mit Cu(II) verwendet, um die Zugabe von Arylsulfonamiden zu Styrolen und Olefinen zu katalysieren.
Löslichkeit
Löslich in Tetrahydrofuran, Benzol und Dichlormethan. Schwer löslich in Äther, Methanol und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl |
| Schmelzpunkt | 281°C to 285°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 5321443 |
| Merck Index | 14,1223 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in tetrahydrofuran,benzene and dichloromethane. Slightly soluble in ether,methanol and ethanol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 622.69 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl