Learn More
(+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl |
| Schmelzpunkt | 267°C to 271°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 678.79 |
| Reinheit (%) | 98% |