missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2-Bis-(4-Hydroxyphenyl)hexafluorpropan, TRC

Artikelnummer. 18000510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18000510 25 g 25 Gramm
17949819 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18000510 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB44729025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1478-61-1
Summenformel C15 H10 F6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 336.23
Synonym Phenol, 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]di- (6CI,7CI), Phenol, 4,4'-[trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]di- (8CI), 4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol], 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-(4-Hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)perfluoropropane, 2,2-Bis(4'-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bisphenol, 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, AF 50, BIS-AF, BIS-AF(H), Biphenol AF, Bisphenol AE, Bisphenol AF, Cheminox BAF, Curative 30, GP 21, Hexafluorobisphenol A, Hexafluorodiphenylolpropane, Hexafluoroisopropylidenebis(4-hydroxybenzene), NSC 152522
IUPAC-Name 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMILES Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bisphenol AF
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H10F6O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8,22-23H
Formelmasse 336.0585
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.