Learn More
2,2'-Bichinolin 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 106300050
Additional Details : CAS : 119-91-5 Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
119-91-5 | |
256.3 | |
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N | |
8412 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3 |
C18H12N2 | |
MFCD00006740 | |
2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline | |
2-Chinolin-2-ylchinolin |
Spezifikation
2, 2'-Biquinoline | |
Glasflasche | |
Gelb bis Beige | |
5g | |
119-91-5 | |
100.0 | |
C18H12N2 | |
23, II, 267 | |
Solubility in water: 1mg/l at 25°C. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in ether,acetone,benzene,chloroform | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3 | |
256.3 | |
256.3 | |
98% |
Authentic | |
0.1% max. | |
193°C to 196°C | |
98% | |
97.5 | |
98% | |
MFCD00006740 | |
2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline | |
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N | |
2-Chinolin-2-ylchinolin | |
8412 | |
Glänzende Flocken |
Sicherheit und Handhabung
- 2,2'-Biquinoline
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.