Learn More
2,2'-Bipyridin, ≥ 99,0 % (NT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120049 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15661430 5 g Glasflasche 5 Gramm
15651430 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
15641430 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15661430 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 144545G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Redox-Indikator, für den spektrophotometrischen Nachweis von Fe, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366-18-7
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.19
MDL-Nummer MFCD00006212
InChI-Schlüssel ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-Ylpyridin
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Bipyridyl
Schmelzpunkt 69 °C bis 71 °C
Siedepunkt 273 °C
UN-Nummer UN2811
Beilstein 113089
Formelmasse 156.18 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (NT)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g