Learn More
2,2', Azino-bis-(3-Ethylbenzthiazolin-Sulfonsäure), Diammoniumsalz, für die TLC-Analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486791 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486791 1 g 1 Gramm
11496791 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486791 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219502301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 30931-67-0
Summenformel C18H24N6O6S4
Molekulargewicht (g/mol) 548.67
MDL-Nummer MFCD00010404,MFCD00010404
InChI-Schlüssel OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Synonym Ammonium 2,2'-Hydrazin-1,2-diylidene bis3-ethyl-2,3-dihydrobenzo-d-Thiazol-6-Sulfonat
PubChem CID 91884754
IUPAC-Name Diazanium;-3-ethyl-2-[(E)-(3-ethyl-6-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-ylidene)hydrazinyliden]-1,3-benzothiazol-6-sulfonat
SMILES [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2' Azino-bis-(3-Ethylbenzthiazolin-Schwefelsäure), Diammoniumsalz
Namenshinweis Für die TLC-Analyse
Farbe Grün
Menge 1 g
Formelmasse 548.7
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]