Learn More
2,2'-Azino-bis--(3 -ethyl-benzthiazolin-6 -sulfonsäure Lösung,100 ml, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11415812 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11415812
Marke: MP Biomedicals 04821809
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Stabilisiertes Flüssigsubstrat Ein sicheres, praktisches und gut funktionierendes Substrat für ELISA. Es kann sowohl für kinetische als auch für Endpunktreaktionen verwendet werden. Gebrauchsfertig bei 1.46 mmol/Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2'-Azino-bis-(3-Ethyl-Benzthiazolin-6-Sulfonsäurelösung, 100 ml
Synonym ABTS
Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)