Learn More
2,2'-Azino-bis--(3 -ethyl-benzthiazolin-6 -sulfonsäure Lösung,1 Liter, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11425812 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425812 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11425812 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04821810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    603.00 CHF
    573.54 CHF / 1 Liter
    Sparen 29.46 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stabilisiertes Flüssigsubstrat Ein sicheres, praktisches und gut funktionierendes Substrat für ELISA. Es kann sowohl für kinetische als auch für Endpunktreaktionen verwendet werden. Gebrauchsfertig bei 1.46 mmol/Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2'-Azino-bis-(3-Ethyl-Benzthiazolin-6-Sulfonsäurelösung, 1 Liter
CAS 30931-67-0
Summenformel C18H24N6O6S4
MDL-Nummer MFCD00010404,MFCD00010404
Synonym Ammonium 2,2'-Hydrazin-1,2-diylidene bis3-ethyl-2,3-dihydrobenzo-d-Thiazol-6-Sulfonat
InChI-Schlüssel OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Diazanium;-3-ethyl-2-[(E)-(3-ethyl-6-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-ylidene)hydrazinyliden]-1,3-benzothiazol-6-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 548.67
PubChem CID 91884754
Menge 1 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)