missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-Aminoethylamino)ethanol, TRC

Artikelnummer. 30012487
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012487 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012487 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60899010G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 111-41-1
Summenformel C4 H12 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 104.1509
Synonym 2-[(2-Aminoethyl)amino]ethanol, (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, (β-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 1-(2-Hydroxyethylamino)-2-aminoethane, 1-Aminooxyethylamine, 2-(2-Aminoethylamino)-1-ethanol, 2-(2-Hydroxyethylamino)ethylamine, 2-(2'-Aminoethylamino)ethanol, 2-[(Aminoethyl)amino]ethanol, A-EA, Amino Alcohol EA, Aminoethylethanolamine, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-diaminoethane, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-ethanediamine, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-ethylenediamine, N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(2'-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(β-Aminoethyl)ethanolamine, N-(β-Hydroxyethyl)-1,2-ethanediamine, N-(β-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-Hydroxyethyl-1,2-ethanediamine, NSC 461
IUPAC-Name 2-(2-aminoethylamino)ethanol
SMILES NCCNCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Formelmasse 104.095
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.