Learn More
2-(2-Aminoethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397515
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11397515
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05627.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2706-56-1 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
2-(2-Aminoethyl)pyridine is used as active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-Aminoethyl)pyridin wird als aktiver pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), und gängigstes polares Lösungsmittel. Unlöslich in unpolaren Lösungsmitteln und Ölen.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei 4°C lagern. Dunkel lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln, Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2706-56-1
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00006367
InChI-Schlüssel XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
PubChem CID 75919
ChEBI CHEBI:74024
SMILES NCCC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Aminoethyl)pyridine
Dichte 1.02
Siedepunkt 208°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.536
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 111208
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),and most common polar solvent. Insoluble in non-polar solvents,and oils.
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-ylethanamin
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98%