Learn More
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306834 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10306834
Marke: Thermo Scientific Acros 160860050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51387-90-7
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00003175
InChI-Schlüssel PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-2-aminoethyl-1-methylpyrrolidine, 2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethanamine, 2-pyrrolidineethanamine, 1-methyl, 2-2'-aminoethyl-1-n-methylpyrrolidine, n-methyl-2-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-methyl-2-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethan-1-amine, 2-1-methyl-2-pyrrolidinyl ethylamine, 1-methyl-2-pyrrolidineethanamine, 1-methylpyrrolidine-2-ethylamine
PubChem CID 98388
SMILES CN1CCCC1CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige bis Braun
Dichte 0.8800g/mL
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4684
Menge 5 g
Relative Dichte 0.88
IUPAC-Name 2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethan-1-amine
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.