Learn More
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11965271 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10264700 100 mL Glasflasche -
10519630 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103630025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 929-06-6 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 929-06-6
Summenformel C4H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
InChI-Schlüssel GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethoxy ethanol, diglycolamine, 2-aminoethoxyethanol, ethanol, 2-2-aminoethoxy, diethylene glycol amine, 2-2-hydroxyethoxy ethylamine, diethylene glycol monoamine, 2-amino-2'-hydroxydiethyl ether, 1-amino-2-2-hydroxyethoxy ethane, 5-hydroxy-3-oxapentylamine
PubChem CID 13578
IUPAC-Name 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol
SMILES C(COCCO)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Schmelzpunkt -12.5°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 218.0°C to 224.0°C
Flammpunkt 127°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4585 to 1.4605
Menge 2.5 L
Beilstein 04,III,642
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and aromatic hydrocarbons, practically immiscible with aliphatic hydrocarbons, and ethyl ether
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.