Learn More
2-[(2-Aminoacetyl)amino]essigsäure (Diglycin; N-Glycylglycin), Mikromol™
Beschreibung
2-[(2-Aminoacetyl)amino]essigsäure (Diglycin; N-Glycylglycin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Glycylglycine |
| CAS | 556-50-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Glycylglycine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H8 N2 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Glycylglycine, Glycine, N-glycyl- (8CI), 2-(Aminoacetamido)acetic acid, Diglycine, Diglycocoll, Gly2, Glycine dipeptide, Glycylglycine, N-Glycylglycine, NSC 49346, α-Glycylglycine, Glycine Impurity H |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | NCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-[(2-aminoacetyl)amino]Essigsäure |
| Mehr anzeigen |