Learn More
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoesäure (Acetylsalicylsalicylsäure), Mikromol™
Beschreibung
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoesäure (Acetylsalicylsalicylsäure)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetylsalicylsalicylic acid |
| CAS | 530-75-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acetylsalicylsalicylic acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16 H12 O6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Carbasalate Imp. B (EP), 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Acetylsalicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity D, Carbasalate Calcium Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(2-Acetyloxybenzoyl)oxybenzoesäure |
| Mehr anzeigen |