Learn More
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoesäure (Acetylsalicylsalicylsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17921146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17921146 100 mg 100 Milligramm
17963616 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17921146 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0133.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoesäure (Acetylsalicylsalicylsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylsalicylsalicylic acid
CAS 530-75-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetylsalicylsalicylic acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H12 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Carbasalate Imp. B (EP), 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Acetylsalicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity D, Carbasalate Calcium Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O
IUPAC-Name 2-(2-Acetyloxybenzoyl)oxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 300.26
Menge 100 mg
Formelmasse 300.0634 g/mol