Learn More
2-(2-Acetylhydrazino)-7-Chlor-5-Phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin, TRC
Artikelnummer. 30004678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004678 100 mg 100 Milligramm
17971885 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004678 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA178600100MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28910-89-6
Summenformel C17 H15 Cl N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 326.78
Synonym 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
IUPAC-Name N'-(7-Chlor-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-yl)Acetohydrazid
SMILES CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
Formelmasse 326.0934