Learn More
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chlor-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin, Mikromol™
Artikelnummer. 17994346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994346 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17994346 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0136.070025
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chlor-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
CAS 28910-89-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H15 Cl N4 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, Alprazolam Related Compound A
InChI-Formel InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
SMILES CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3
IUPAC-Name N'-(7-Chlor-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-yl)acetohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 326.78
Menge 25 mg
Formelmasse 326,0934 g/mol