Learn More
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-Dioxin-4-One, TRC
Artikelnummer. 30451730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451730 100 g 100 Gramm
30449344 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451730 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796065100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5394-63-8
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
Synonym Diketene Acetone Adduct
IUPAC-Name 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Formelmasse 142.063