Learn More
2,2,6-Trimethyl-1,3-Dioxin-4-one, 94 %, enthält bis zu ca. 6 % Aceton, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442387
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11442387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14254.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-on wird bei der Synthese von Dihydropyrimininonen als pikomolarer Natriumiodid-Symportinhibitor verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Resorcinamid als Hsp90 Inhibitor AT13387 verwendet. Es wird bei der Synthese von Acetylketen durch Flash-Pyrolyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5394-63-8
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD00040468
InChI-Schlüssel XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
IUPAC-Name 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 1.094
Siedepunkt 65°C to 67°C (2 mmHg)
Flammpunkt 14°C (57°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Enthält bis zu ≈ 6 % Aceton
Brechungsindex 1.461
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2408
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 94%