Learn More
2-(2,6-Dichlorphenylamino)benzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30052160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052160 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052160 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0006.12
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(2,6-Dichlorphenylamino)benzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
CAS 13625-57-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H9 Cl2 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-Name 2-(2,6-Dichloranilino)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 282.12
Menge 100 mg
Formelmasse 281.001 g/mol