Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30012598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012598 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012598 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3042155G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
CAS 768-66-1
Summenformel C9H19N
Menge 5 g
Synonym 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, NSC 102838, Norpempidine, TEMP;
InChI-Formel InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1
Molekulargewicht (g/mol) 141.25
Formelmasse 141.1517