Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024301
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11442988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18712.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141.258 g/mol
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine is a hindered base used to prepare metallo-amide bases and selective generation of silylketene acetals. It is used in the preparation of hibarimicinone, (Z)-silylketene acetal and 4-substituted quinazoline. It acts as a precursor to Lithium tetramethylpiperidide and (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin ist eine gehemmte Base, die zur Herstellung von Metalloamidbasen und zur selektiven Bildung von Silylketenacetalen verwendet wird. Es wird bei der Herstellung von Hibarimicinon, (Z)-Silylketenacetal und 4-substituiertem Chinazolin verwendet. Es wirkt als Vorläufer von Lithiumtetramethylpiperidid und (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)Oxylrest.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ether, Ethanol und Essigsäure. Geringfügig mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen, starken Säuren, Säureanhydriden, Kohlendioxid und Säurechloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-66-1
Summenformel C9H19N
Molekulargewicht (g/mol) 141.258
MDL-Nummer MFCD00005985
InChI-Schlüssel RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
IUPAC-Name 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Schmelzpunkt -59°C
Dichte 0.832
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.444
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 103296
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,ethanol and acetic acid. Slightly miscible with chloroform.
Formelmasse 141.26
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.