Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine is a hindered base used to prepare metallo-amide bases and selective generation of silylketene acetals. It is used in the preparation of hibarimicinone, (Z)-silylketene acetal and 4-substituted quinazoline. It acts as a precursor to Lithium tetramethylpiperidide and (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin ist eine gehemmte Base, die zur Herstellung von Metalloamidbasen und zur selektiven Bildung von Silylketenacetalen verwendet wird. Es wird bei der Herstellung von Hibarimicinon, (Z)-Silylketenacetal und 4-substituiertem Chinazolin verwendet. Es wirkt als Vorläufer von Lithiumtetramethylpiperidid und (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)Oxylrest.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ether, Ethanol und Essigsäure. Geringfügig mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen, starken Säuren, Säureanhydriden, Kohlendioxid und Säurechloriden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine |
| Schmelzpunkt | -59°C |
| Dichte | 0.832 |
| Siedepunkt | 152°C to 154°C |
| Flammpunkt | 34°C (93°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.444 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2733 |
| Beilstein | 103296 |
| Mehr anzeigen |