Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483297 250 g 250 Gramm
11463297 10 g 10 Gramm
11473297 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16211.30
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10581-38-1 | C9H19NO2 | 173.256 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10581-38-1
Summenformel C9H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.256
MDL-Nummer MFCD00149393
InChI-Schlüssel SFDODBGIDPNFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone hydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone monohydrate, 4-piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl-, monohydrate, triacetone amine hydrate, acmc-20aokc, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidonehydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidine-hydrate, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, oxamethane, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one-water 1/1, 4-piperidinone,2,2,6,6-tetramethyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 22397602
IUPAC-Name 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-on;Hydrat
SMILES CC1(CC(=O)CC(N1)(C)C)C.O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone monohydrate
Schmelzpunkt 63°C to 61°C
Menge 250 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 173.26 (155.24 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%