Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463297
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463297 10 g 10 Gramm
11473297 50 g 50 Gramm
11483297 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16211.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 10581-38-1 | C9H19NO2 | 173.256 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10581-38-1
Summenformel C9H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.256
MDL-Nummer MFCD00149393
InChI-Schlüssel SFDODBGIDPNFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone hydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone monohydrate, 4-piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl-, monohydrate, triacetone amine hydrate, acmc-20aokc, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidonehydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidine-hydrate, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, oxamethane, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one-water 1/1, 4-piperidinone,2,2,6,6-tetramethyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 22397602
IUPAC-Name 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-on;Hydrat
SMILES CC1(CC(=O)CC(N1)(C)C)C.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone monohydrate
Schmelzpunkt 63°C to 61°C
Menge 10 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 173.26 (155.24 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%