Learn More
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 215.25 |
Reinheit (%) | 97% |