Learn More
2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolin-3 -Carboxamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395169 1 g 1 Gramm
11305179 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18294.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19805-75-5 | C9H16N2O | 168.24 g/mol
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide may be used in the synthesis of 2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidinecarboxamide and 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy free radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolin-3-Carboxamid kann bei der Synthese von 2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolidinecarboxamid und 3-Carbamoyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolin-1-yloxy freiem Radikal verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19805-75-5
Summenformel C9H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
MDL-Nummer MFCD00041846
InChI-Schlüssel ACFYUJLIWIDSFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide, 2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-3-carboxamide, 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1h-pyrrole-3-carboxamide, 3-aminocarbonyl-2,2,5,5-tetramethy-3-pyrroline, maybridge3_000440, acmc-1c3ma, 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline, 3-aminocarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline
PubChem CID 88255
IUPAC-Name 2,2,5,5-Tetramethyl-1H-pyrrol-3-carboxamid
SMILES CC1(C=C(C(N1)(C)C)C(=O)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 99%