Learn More
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylsäure N-Hydroxysuccinimidester, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483157 0.25 g 0.25 Gramm
11335119 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17667.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37558-29-5 | C13H17N2O5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37558-29-5
Summenformel C13H17N2O5
MDL-Nummer MFCD00066369
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
Schmelzpunkt 173°C to 177°C
Farbe Gelb
Menge 0.25 g
Formelmasse 281.29
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver