Learn More
2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolin-1-Oxyl-3-Carbonsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10455851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10455851
Marke: Thermo Scientific Acros 420640050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2154-67-8 | C9H14NO3 | 184.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2154-67-8
Summenformel C9H14NO3
Molekulargewicht (g/mol) 184.22
MDL-Nummer MFCD00041847
Synonym 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 202°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 184.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver