Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518584 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Glasbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15518584 4 l Glasbehälter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15518584 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 933503
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethylpentan
CAS 540-84-1
Flammpunkt −12 °C
Verpackung Glasbehälter
Summenformel C8H18
Menge 4 l
Relative Dichte 1l = 0.69 kg
Synonym Isooktan, Isobutyltrimethan, Pentan, 2,2,4-trimethyl, Iso-Oktan, 2,4,4-Trimethylpentan, 2, 2, 4-Trimethylpentan, i-Oktan, Isobutyltrimethylethan, i-octane, isobutyltrimethylethane
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Formelmasse 114.23
Güte ULTRA RESI-ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.