Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, HPLC-Qualität, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368127 4 x 1 L 4 Liter
11348127 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022901.M1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstände 3 ppm, Chlorierte Pestizide 5 ppt, H2O0.02 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-84-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00008943
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt °C to 107°C
Farbe Farblos
Dichte 0.692
Siedepunkt 98°C to 99°C
Flammpunkt -7°C (19°F)
Zündpunkt 410°C (770°F)
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Geruch Nearly odorless
Brechungsindex 1.391
Menge 4 x 1 L
Beilstein 1696876
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,acetone,heptane and oils. Immiscible with water.
Formelmasse 114.23
Güte HPLC
Physikalische Form Flüssigkeit