Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number p-7120045
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-trimethylpentane
CC(C)CC(C)(C)C
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-trimethylpentane
CC(C)CC(C)(C)C
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt -107°C
Farbe Colorless
Strukturformel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696876
Formelmasse 114.23g/mol
Reinheit (%) ≥99%
Güte ReagentPlus™
Dichte 0.692g/mL at 25°C
Siedepunkt 98°C to 99°C
Menge 500 mL
Explosionsgrenze 0.06
Flammpunkt −12°C (10.4°F)
Zündpunkt 745°F
Verpackung Glass Bottle
Physikalische Form Liquid
Dampfdruck 41mmHg (21°C)