Learn More
2,2,4-Trimethylpentane, 99+%, pure, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10760682 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
2kg; Metal drum
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10760682 2kg; Metal drum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10760682 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 421970020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Namenshinweis 99+%
CAS 540-84-1
CAS Min. % 99.0
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6900g/mL
Menge 2 kg
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 99+%
Summenformel C8H18
Strukturformel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
MDL-Nummer MFCD00008943
Beilstein 01, IV, 439
Merck Index 15, 5239
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Rein