Learn More
2,2,4-trimethyl-1,3-pentandiolmonoisobutyrat, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15625810 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15625810 1 l Glasflasche 1 Liter
15618430 4 l Glasflasche 4 Liter
15635810 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15625810 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 5382211L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Isomerengemisch, 99 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25265-77-4
Summenformel C12H24O3
Molekulargewicht (g/mol) 216.321
InChI-Schlüssel DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentandiolmonoisobutyrat, Propansäure, 2-Methyl-, 3-Hydroxy-2,2,4-Trimethylpentylester, 2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diolmonoisobutyrat, 3-Hydroxy-2,2,4-Trimethylpentyl-Isobutyrat, Isobutyraldehyd-Tishchenko-Trimmer, Propansäure, 2-Methyl-, Monoester mit 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediolmono-2-Methylpropanoat, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
IUPAC-Name (3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl)-2-methylpropanoat
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4Trimethyl-1,3-Pentandiolmonoisobutyrat
Schmelzpunkt -50 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.95 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 255 °C
Zündpunkt 388 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH[O(R)]C(CH3)2CH2O(R), R=-COCH(CH3)2 oder H
Menge 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 216.32 mol
Dampfdruck 0.01 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99 %