Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolan, TRC
Artikelnummer. 30453609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453609 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT896590250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
CAS 1193-11-9
Summenformel C6H12O2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC1COC(O1)(C)C
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethyl-1,3-Dioxolan
Molekulargewicht (g/mol) 116.15
Formelmasse 116.0837