Learn More
2-(2,4-Difluorphenoxy)-5-Fluor-N-Methylbenzylamin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11414650
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414650 250 mg 250 Milligramm
11424650 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414650 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50728.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902836-70-8
Summenformel C14H12F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 267.251
MDL-Nummer MFCD08064232
InChI-Schlüssel MFAJRYWQXVCHHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,4-difluorophenoxy-5-fluoro-n-methylbenzylamine, 1-2-2,4-difluorophenoxy-5-fluorophenyl-n-methylmethylamine, 2-2,4-difluoro-phenoxy-5-fluoro-benzyl-methyl-amine, 2-2,4-difluorophenoxy-5-fluorophenyl methyl methylamine, 1-2-2,4-difluorophenoxy-5-fluorophenyl-n-methylmethanamine, 2-2,4-difluorophenoxy-5-fluorophenyl methyl methyl amine
PubChem CID 24208805
IUPAC-Name 1-[2-(2,4-difluorphenoxy)-5-fluorphenyl]-N-Methylmethanamin
SMILES CNCC1=C(C=CC(=C1)F)OC2=C(C=C(C=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2,4-Difluorophenoxy)-5-fluoro-N-methylbenzylamine
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Formelmasse 267.25
Reinheit (%) 96%