Learn More
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H10O5/c14-7-1-3-9(11(16)5-7)13(18)10-4-2-8(15)6-12(10)17/h1-6,14-17H |
| Formelmasse | 246.0528 |
| Reinheit (%) | >95% |