Learn More
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropancarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 15641-58-4 |
| Summenformel | C8H14O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropane-1-carboxylic Acid, 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropylcarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC1(C)C(C(=O)O)C1(C)C |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropan-1-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.2 |
| Formelmasse | 142.0994 |