Learn More
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476026
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476026 1 g 1 Gramm
15486026 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60809.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropancarbonsäure wird verwendet, um die Synthese von Verbindungen des Zentralnervensystems mit aktiven Verbindungen zu starten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Methanol, Ethanol und Acetonitril.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15641-58-4
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.198
MDL-Nummer MFCD00011538
InChI-Schlüssel SFHVXKNMCGSLAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylic acid, tetramethylcyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethyl, 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylicacid, acmc-1c48r, tetramethylcyclopropanecarboxylicacid, 3-carboxy-1,1,2,2-tetramethylcyclopropane, 2,2,3,3-tetramethyl cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane carboxylic acid
PubChem CID 152115
ChEBI CHEBI:39355
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropan-1-carbonsäure
SMILES CC1(C(C1(C)C)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 120°C to 121°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in methanol,ethanol and acetonitrile.
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 97%