missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarbonyl Chloride (>90%), TRC

Artikelnummer. 30412889
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30412889 1 g
30413751 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30412889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3020251G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24303-61-5
Summenformel C8H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 160.64
IUPAC-Name 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carbonyl chloride
SMILES CC1(C)C(C(=O)Cl)C1(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarbonyl Chloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H13ClO/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3
Formelmasse 160.0655
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.