Learn More
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol |
| CAS | 76-37-9 |
| Summenformel | C3H4F4O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2 |
| SMILES | OCC(F)(F)C(F)F |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3-Tetrafluorpropan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.06 |
| Formelmasse | 132.0198 |