Learn More
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-Butandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349295
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11349295
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16635.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 425-61-6 | C4H6F4O2 | 162.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-Butandiol ist ein Reaktant, der für die enzymische Synthese von silikonfluorierten aliphatischen Polyesteramiden verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 425-61-6
Summenformel C4H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.08
MDL-Nummer MFCD00042375
InChI-Schlüssel CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol
PubChem CID 136270
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetrafluorbutan-1,4-Diol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Schmelzpunkt 80°C to 87°C
Siedepunkt 110°C to 112°C (13 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1745847
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 162.08
Reinheit (%) 97%