Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399225
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399225 5 g 5 Gramm
11309235 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399225 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16560.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 355-74-8 | C6H6F8O2 | 262.099 g/mol
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-Hexandiol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-74-8
Summenformel C6H6F8O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.099
MDL-Nummer MFCD00069087
InChI-Schlüssel NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1,6-hexanediol, 1,6-dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1,6-hexanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexan-1,6-diol, acmc-1code, nhekbxplfjssbz-uhfffaoysa, 2,2,3,3,4,4,5,5octafluoro-1,6-hexanediol
PubChem CID 136181
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexan-1,6-Diol
SMILES C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Siedepunkt 100°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1784039
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 262.1
Reinheit (%) 97%