Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutyl-Methacrylat, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367796
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367796 25 g 25 Gramm
11357796 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12922.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13695-31-3 | C8H7F7O2 | 268.131 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylmethacrylat wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13695-31-3
Summenformel C8H7F7O2
Molekulargewicht (g/mol) 268.131
MDL-Nummer MFCD00039251
InChI-Schlüssel VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl methacrylate, 1h,1h-heptafluorobutyl methacrylate, 1h,1h-heptafluoro-n-butyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, methacrylic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, heptafluoropropylmethyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl 2-methylacrylate #
PubChem CID 83666
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate
Namenshinweis stabilized
Dichte 1.345
Siedepunkt 134°C to 136°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.342
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 268.13
Reinheit (%) 97%