Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468613 250 g 250 Gramm
11448613 10 g 10 Gramm
11444130 25 g 25 Gramm
11458613 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11468613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10414.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als halogeniertes Lösungsmittel in der Elektrospray-Flüssigkeitschromatographie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen und von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-01-9
Summenformel C4H3F7O
Molekulargewicht (g/mol) 200.06
MDL-Nummer MFCD00004674
InChI-Schlüssel WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Dichte 1.596
Siedepunkt 95°C to 97°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Strukturformel CF3CF2CF2CH2OH
Brechungsindex 1.3
Menge 250 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1761907
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 200.06
Reinheit (%) 98%