Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-Butanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15710849 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15710849 50 g Glasflasche 50 Gramm
10226960 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15710849 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 243890500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-01-9
Summenformel C4H3F7O
Molekulargewicht (g/mol) 200.06
MDL-Nummer MFCD00004674
InChI-Schlüssel WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 1.6000g/mL
Siedepunkt 96°C to 97°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CF2CF2CH2OH
Brechungsindex 1.2920 to 1.294
Menge 50 g
Beilstein 01, 1547
Relative Dichte 1.6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 200.06
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver