Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluorpropionamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11447164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447164 25 g -
11437164 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447164 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21566.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,2,3,3,3-Pentafluorpropionamid, wird als chemisches, organisches, pharamzeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 354-76-7
Summenformel C3H2F5NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.05
MDL-Nummer MFCD00039771
InChI-Schlüssel KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67722
IUPAC-Name Pentafluorpropanamid
SMILES NC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionamide
Schmelzpunkt 92°C to 97°C
Menge 25 g
Beilstein 1773386
Synonym pentafluoropropionamide, pentafluoropropanamide, propanamide, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide, acmc-1cjql, pentafluoro propionic acid amide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide,, propanamide,2,2,3,3,3-pentafluoro
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 163.05
Reinheit (%) 97%