Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483804 5 g 5 Gramm
11493804 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11483804 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11846.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150.048 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-Propanol wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und als Färbemittel usw. verwendet werden
Löslichkeit
Wasserlöslich .21.9 g/l bei 25 °C
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden. Vor Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 422-05-9
Summenformel C3H3F5O
Molekulargewicht (g/mol) 150.048
MDL-Nummer MFCD00004673
InChI-Schlüssel PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-ol
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Dichte 1.505
Siedepunkt 80°C to 81°C
Brechungsindex 1.288
Menge 5 g
Beilstein 1743133
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.21.9g/L at 25°C
Formelmasse 150.05
Reinheit (%) 98%